5-Bromo-2-(methylthio)pyrimidine-4-carboxylic acid ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
|
Atención
|
TCIAB3829-1GEA
38
EUR
TCIAB3829-1G
TCIAB3829-5G
5-Bromo-2-(methylthio)pyrimidine-4-carboxylic acid ≥97.0% (by titrimetric analysis)
5-Bromo-2-(methylthio)pyrimidine-4-carboxylic acid
Formula:
C₆H₅BrN₂O₂S MW: 249,0851 g/mol Pto. de fusión: 177°C |
Número MDL:
MFCD00238866 Núm. CAS: 50593-92-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |