tert-Butyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAB3589-5GEA 118 EUR
TCIAB3589-5G TCIAB3589-1G
tert-Butyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate ≥95.0% (por GC)
tert-Butyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate
Formula: C₉H₁₅NO₃
MW: 185,22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01631194
Núm. CAS: 101385-93-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %