3-Bromo-p-anisidine ≥96.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
Peligro
TCIAB3320-1GEA 95 EUR
TCIAB3320-1G
3-Bromo-p-anisidine ≥96.0% (by GC, titration analysis)
3-Bromo-p-anisidine
Formula: C₇H₈BrNO
MW: 202,0485 g/mol
Número MDL: MFCD04094339
Núm. CAS: 19056-41-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 60.0 to 64.0 deg-C