(S)-2-Methylpropane-2-sulphinamide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAB2908-1GEA
21
EUR
TCIAB2908-1G
TCIAB2908-5G
(S)-2-Methylpropane-2-sulphinamide ≥98.0% (por GC)
(S)-2-Methylpropane-2-sulphinamide
Formula:
C₄H₁₁NOS MW: 121,20 g/mol |
Número MDL:
MFCD05861480 Núm. CAS: 343338-28-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 103.0 to 108.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | -2.0 to -6.0 deg (C=1, CHCl3) |