3-(Boc-amino)propylbromide ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
|
Atención
|
TCIAB2234-1GEA
44
EUR
TCIAB2234-1G
TCIAB2234-5G
3-(Boc-amino)propylbromide ≥98.0% (by titrimetric analysis)
3-(Boc-amino)propylbromide
Formula:
C8H16BrNO2 MW: 238,1221 g/mol Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD02683429 Núm. CAS: 83948-53-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 36.0 to 41.0 deg-C |