2,6-Bis((R)-4-phenyl-4,5-dihydrooxazol-2-yl)pyridine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAB2219-250MGEA 31 EUR
TCIAB2219-250MG TCIAB2219-1G
2,6-Bis((R)-4-phenyl-4,5-dihydrooxazol-2-yl)pyridine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2,6-Bis((R)-4-phenyl-4,5-dihydrooxazol-2-yl)pyridine
Formula: C₂₃H₁₉N₃O₂
MW: 369,42 g/mol
Número MDL: MFCD01863585
Núm. CAS: 128249-70-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 171.0 to 175.0 deg-C