7-Aminoquinoline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
|
Atención
|
TCIAA3268-1GEA
105
EUR
TCIAA3268-1G
7-Aminoquinoline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
7-Aminoquinoline
Formula:
C₉H₈N₂ MW: 144,18 g/mol |
Número MDL:
MFCD01646243 Núm. CAS: 580-19-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % (calcd.on anh.substance) |
Water | max. 7.0 % |