Sanguinarine chloride hydrate ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAA3229-50MGEA 519 EUR
TCIAA3229-50MG TCIAA3229-10MG
Sanguinarine chloride hydrate ≥98.0% (by HPLC)
Sanguinarine chloride hydrate
Formula: C₂₀H₁₄ClNO₄·xH₂O
MW: 367,79 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Núm. CAS: 1099738-80-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Water 5.0 to 15.0 %