5-Bromo-3-fluoropyridin-2-amine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
|
Atención
|
TCIAA3138-1GEA
151
EUR
TCIAA3138-1G
TCIAA3138-200MG
5-Bromo-3-fluoropyridin-2-amine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-Bromo-3-fluoropyridin-2-amine
Formula:
C₅H₄BrFN₂ MW: 191,0011 g/mol |
Número MDL:
MFCD11848483 Núm. CAS: 748812-37-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 93.0 to 97.0 deg-C |