2-Aminooxazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
|
Atención
|
TCIAA2884-1GEA
97
EUR
TCIAA2884-1G
TCIAA2884-5G
2-Aminooxazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Aminooxazole
Formula:
C₃H₄N₂O MW: 84,10 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD07364485 Núm. CAS: 4570-45-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 93.0 to 97.0 deg-C |