2-Acetylamino-5-bromo-4-methylpyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAA2823-1GEA 56 EUR
TCIAA2823-1G
2-Acetylamino-5-bromo-4-methylpyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Acetylamino-5-bromo-4-methylpyridine
Formula: C₈H₉BrN₂O
MW: 229,0700 g/mol
Número MDL: MFCD06798092
Núm. CAS: 142404-82-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 151.0 to 155.0 deg-C