(R)-2-(Aminomethyl)-1-N-boc-pyrrolidine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
Peligro
TCIAA2712-1GEA 211 EUR
TCIAA2712-1G
(R)-2-(Aminomethyl)-1-N-boc-pyrrolidine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
(R)-2-(Aminomethyl)-1-N-boc-pyrrolidine
Formula: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200,28 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03419256
Núm. CAS: 259537-92-3
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +46.0 to +50.0 deg (C=1、CHCl3)