4-Aminotriphenylamine ≥95.0% (by HPLC, titration analysis)

Proveedor: TCI EUROPE
Atención

TCIAA2624-200MGEA 81 EUR
TCIAA2624-200MG
4-Aminotriphenylamine ≥95.0% (by HPLC, titration analysis)
4-Aminotriphenylamine
Formula: C₁₈H₁₆N₂
MW: 260,34 g/mol
Pto. Ebullición: 270°C
Número MDL: MFCD00145130
Núm. CAS: 2350-01-8

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Brown powder to crystalline
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 144.0 to 148.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR