trans-4-[4-(4-Pentylcyclohexyl)phenyl]benzonitrile ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
|
Atención
|
TCIAA2568-1GEA
53
EUR
TCIAA2568-1G
TCIAA2568-5G
trans-4-[4-(4-Pentylcyclohexyl)phenyl]benzonitrile ≥98.0% (por GC)
trans-4-[4-(4-Pentylcyclohexyl)phenyl]benzonitrile
Formula:
C₂₄H₂₉N MW: 331,50 g/mol Pto. Ebullición: 211°C |
Número MDL:
MFCD01076317 Núm. CAS: 68065-81-6 EINECS: 268-333-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |