(S)-1-Boc-2-(aminomethyl)pyrrolidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
Peligro
TCIAA2473-1GEA 113 EUR
TCIAA2473-1G
(S)-1-Boc-2-(aminomethyl)pyrrolidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(S)-1-Boc-2-(aminomethyl)pyrrolidine
Formula: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200,28 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03419257
Núm. CAS: 119020-01-8
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -46.0 to -50.0 deg (C=1、,CHCl3)