3-Amino-5-methylpyridine ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
|
Peligro
|
TCIAA2396-1GEA
67
EUR
TCIAA2396-1G
TCIAA2396-5G
3-Amino-5-methylpyridine ≥97.0% (by GC, titration analysis)
3-Amino-5-methylpyridine
Formula:
C6H8N2 MW: 108,1411 g/mol Pto. Ebullición: 155°C |
Número MDL:
MFCD04112508 Núm. CAS: 3430-19-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 63.0 to 67.0 deg-C |