3-Aminopyridazine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
|
Atención
|
TCIAA2048-5GEA
182
EUR
TCIAA2048-5G
TCIAA2048-1G
3-Aminopyridazine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Aminopyridazine
Formula:
C4H5N3 MW: 95,10 g/mol |
Número MDL:
MFCD01529869 Núm. CAS: 5469-70-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 168.0 to 173.0 deg-C |