1-(2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-yl)ethanone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAA1629-5GEA 63 EUR
TCIAA1629-5G
1-(2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-yl)ethanone ≥98.0% (por GC)
1-(2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-yl)ethanone
Formula: C₁₀H₁₀O₃
MW: 178,19 g/mol
Número MDL: MFCD00006823
Núm. CAS: 2879-20-1
EINECS: 220-726-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 82.0 to 86.0 deg-C