1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
|
Peligro
|
TCIAA1041-5GEA
203
EUR
TCIAA1041-5G
TCIAA1041-100MG
TCIAA1041-1G
1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine
Formula:
C₅H₅N₅ MW: 135,13 g/mol |
Número MDL:
MFCD00005688 Núm. CAS: 2380-63-4 EINECS: 219-174-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |