Acetato de 2-cloroetilo ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
Peligro
TCIAA0027-25MLEA 96 EUR
TCIAA0027-25ML
Acetato de 2-cloroetilo ≥99.0% (por GC)
Acetato de 2-cloroetilo
Formula: C₄H₇ClO₂
Pto. Ebullición: 145°C
Pto. de inflamación: 54°C
Número MDL: MFCD00018963
Núm. CAS: 542-58-5
EINECS: 208-820-2
UN: 2929
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %