Trinitrato de lutecio hidrato ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Lutecio (III) nitrato hidratoNitrato de lutecio (III) hidrato
14568.06EA 324 EUR
14568.06 14568.03 14568.14
Trinitrato de lutecio hidrato ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Trinitrato de lutecio hidrato
Formula: LuN₃O₉·H₂O
MW: 379 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150421
Núm. CAS: 100641-16-5
EINECS: 233-241-7
UN: 1477
ADR: 5.1,III