Tetrafluoruro de cerio hidrato
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Fluoruro de cerio (IV) hidratoCerio (IV) fluoruro hidrato
38580.09EA 86.6 EUR
38580.09
Tetrafluoruro de cerio hidrato
Tetrafluoruro de cerio hidrato
Formula: CeF₄·H₂O
MW: 234,12 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00049422
Núm. CAS: 60627-09-0
UN: 3288
ADR: 6.1,III