(1S)-(-)-Borneol, white crystalline powder
Proveedor: MP Biomedicals
|
Peligro
|
Sinónimos:
(1S-endo)-1,7,7-Trimetilbiciclo[2.2.1]heptan-2-ol
, L(-)-Borneol
ICNA0215051325EA
42.3
EUR
ICNA0215051325
ICNA0215051310
ICNA0215051380
(1S)-(-)-Borneol, white crystalline powder
(1S)-(-)-Borneol
Formula:
C₁₀H₁₈O MW: 154,25 g/mol |
Número MDL:
MFCD00003759 Núm. CAS: 464-45-9 EINECS: 207-353-1 UN: 1312 ADR: 4.1,III Índice Merck: 13,01328 |