Sodio hipofosfito monohidrato ≥98%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos:
Fosfinato de sodio monohidrato
27898.297EA
121
EUR
27898.297
Sodio hipofosfito monohidrato ≥98%, GPR RECTAPUR®
Sodio hipofosfito monohidrato
Formula:
NaH₂PO₂·H₂O MW: 105,99 g/mol Pto. de fusión: 90 °C Densidad: 0,8 g/cm³ (20 °C) |
Número MDL:
MFCD06252379 Núm. CAS: 10039-56-2 EINECS: 231-669-9 |
Resultados test especificaciones
Assay | Min. 98 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 0.02 % |
SO4 (Sulphate) | Max. 0.1 % |
Ca (Calcium) | Max. 0.05 % |
Fe (Iron) | Max. 10 ppm |