Selenio 10.000 mg/l en ácido nítrico dil. (de Se) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Avantor
VWR® ARISTAR® VWR®
455992BEA 294 EUR
455992B
Selenio 10.000 mg/l en ácido nítrico dil. (de Se) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Normativas Estándares catiónicos Estándares de selenio
Se en HNO₃ 2-5%.
Trazable a SRM de NIST, conforme a los requerimientos de la guía ISO 34 y ISO 17025.
Suministrado con certificado de análisis.
Suministrado con certificado de análisis.
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022