Rubidio 10.000 mg/l en ácido nítrico dil. (de RbNO₃) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: VWR Chemicals
ARISTAR®
455912YEA 358 EUR
455912Y
Rubidio 10.000 mg/l en ácido nítrico dil. (de RbNO₃) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Normativas Estándares catiónicos Estándares de rubidio
RbNO₃ en HNO₃ 2-5%
Trazable a SRM de NIST, conforme a los requerimientos de la guía ISO 34 y ISO 17025.
Suministrado con certificado de análisis.
Suministrado con certificado de análisis.
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022