Paladio 10.000 mg/l en ácido clorhídrico 10% (de Pd) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Avantor
VWR® ARISTAR® VWR®
455772XEA 0 EUR
455772X
Paladio 10.000 mg/l en ácido clorhídrico 10% (de Pd) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Normativas Estándares catiónicos Estándares de paladio
Pd en HCl 10%.
Trazable a SRM de NIST, conforme a los requerimientos de la guía ISO 34 y ISO 17025.
Suministrado con certificado de análisis.
Suministrado con certificado de análisis.
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022