Sodio 1.000 mg/l en ácido nítrico dil. (de Na) ARISTAR® patrón mono elementos para cromatografía iónica
Proveedor: Avantor
VWR® ARISTAR®
458232DEA 120 EUR
458232D
Sodio 1.000 mg/l en ácido nítrico dil. (de Na) ARISTAR® patrón mono elementos para cromatografía iónica
Normativas Estándares catiónicos Estándares de sodio
Na en H₂O tr.HNO₃.
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Certificaciones: Trazable a SRM de NIST, conforme a los requerimientos de la guía ISO 34 y ISO 17025.
Información de suministro: Suministrado con certificado de análisis.