Potasio 200 mg/l en ácido nítrico dil. (de K) ARISTAR® patrón mono elementos para cromatografía iónica
Proveedor: Avantor
ARISTAR® VWR®
458302AEA 97.5 EUR
458302A
Potasio 200 mg/l en ácido nítrico dil. (de K) ARISTAR® patrón mono elementos para cromatografía iónica
Normativas Estándares catiónicos Estándares de potasio
K en H₂O tr.HNO₃.
Trazable a SRM de NIST, conforme a los requerimientos de la guía ISO 34 y ISO 17025.
Suministrado con certificado de análisis.