Holmio 1000 mg/L en ácido nítrico dil. (de Ho₂O₃) Certipur® patrón mono elementos para ICP, Supelco®
Proveedor: Merck
Certipur®
1.70323.0100EA 154 EUR
1.70323.0100
Holmio 1000 mg/L en ácido nítrico dil. (de Ho₂O₃) Certipur® patrón mono elementos para ICP, Supelco®
Normativas Estándares catiónicos Estándares de holmio
Certificaciones: Trazable a SRM de NIST