Europio 1.000 mg/l en ácido nítrico dil. (de Eu₂O₃) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Avantor
VWR®
455342TEA 268 EUR
455342T 455344V
Europio 1.000 mg/l en ácido nítrico dil. (de Eu₂O₃) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Normativas Estándares catiónicos Estándares de europio
Eu₂O₃ en HNO₃ 2-5%.
Trazable a SRM de NIST, conforme a los requerimientos de la guía ISO 34 y ISO 17025.
Suministrado con certificado de análisis.
Suministrado con certificado de análisis.
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022