Calcio 10000 mg/L en ácido nítrico dil. (de Ca(NO₃)₂) Certipur® patrón mono elementos para ICP, Supelco®
Proveedor: Merck
1.70373.0100
1.70373.0100EA 522 EUR
1.70373.0100
Calcio 10000 mg/L en ácido nítrico dil. (de Ca(NO₃)₂) Certipur® patrón mono elementos para ICP, Supelco®
Normativas Estándares catiónicos Estándares de calcio
Certificaciones: Trazable a SRM de NIST