Sodio cloruro 0,9% en solución acuosa, estéril
Proveedor: PanReac AppliChem
A1671.0500EA
78.5
EUR
A1671.0500
A1671.0250
A1671.1000
A1671.0100
Sodio cloruro 0,9% en solución acuosa, estéril
Sodio cloruro
Formula:
NaCl MW: 58,44 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003477 Núm. CAS: 7647-14-5 EINECS: 231-598-3 |
Resultados test especificaciones
pH (20 °C) | 5,0 - 7,5 |