Ácido iodhídrico 67%, EMSURE® para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Ioduro de hidrógeno
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00345.0250EA 352 EUR
1.00345.9999 1.00345.0250
Ácido iodhídrico 67%, EMSURE® para análisis, Supelco®
Hydriodic acid
Formula: HI
MW: 127,91 g/mol
Pto. Ebullición: 127 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,7 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00011347
Núm. CAS: 10034-85-2
EINECS: 233-109-9
UN: 1787
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Boiling Point 127 °C (1013 hPa)
Density 1.97 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly acid