Ácido iodhídrico 57% para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Ioduro de hidrógeno
20345.267EA 323 EUR
20345.267
Ácido iodhídrico 57% para análisis
Ácido iodhídrico
Formula: HI
MW: 127,91 g/mol
Pto. Ebullición: 127 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,7 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00011347
Núm. CAS: 10034-85-2
EINECS: 233-109-9
UN: 1787
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Non-volatile residue Max. 0.5 %
Cl + Br (as Cl) Max. 0.03 %
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm