Reactivo de Fehling II concentrada para determinación cualitativa de azúcares reductores
Proveedor: VWR Chemicals
|
Peligro
|
31966.267EA
97.3
EUR
31966.267
Reactivo de Fehling II concentrada para determinación cualitativa de azúcares reductores
Reactivo de Fehling II
Potasio-sodio tartrato en solución alcalina
5 ml de solución A + 5 ml de solución B corresponde a aproximadamente 0,050 g glucosa anhidra
UN:
1824 ADR: 8,II |
Resultados test especificaciones
Identificación | Pasa test |