Reactivo de Fehling II para determinación cualitativa de azúcares reductores
Proveedor: VWR Chemicals
|
Peligro
|
31964.294EA
63
EUR
31964.294
Reactivo de Fehling II para determinación cualitativa de azúcares reductores
Reactivo de Fehling II
Potasio-sodio tartrato en solución alcalina
10 ml de solución A + 10 ml de solución B corresponde a aproximadamente 0,050 g glucosa anhidra
Densidad:
1,2 g/cm³ (20 °C) |
UN:
1824 ADR: 8,II |
Resultados test especificaciones
Identificación | Pasa test |