Hexacarbonilmolibdeno 98%
|
Peligro
|
ACRO190390500EA
296
EUR
ACRO190390500
ACRO190392500
ACRO190390100
Hexacarbonilmolibdeno 98%
Hexacarbonilmolibdeno
Formula:
C₆MoO₆ MW: 264 g/mol Pto. Ebullición: 155 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 150 °C (desc.) Densidad: 1,96 g/cm³ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003466 Núm. CAS: 13939-06-5 EINECS: 237-713-3 UN: 3466 ADR: 6.1,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Elemental Analysis | ≥97.5 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...