VWR®, V-1200, Espetrofotómetro Vis
Proveedor: VWR
VWR®
634-6000EA 1920 EUR
634-6000
VWR®, V-1200, Espetrofotómetro Vis
Espectrofotómetros y Fotómetros Espectrofotómetros UV/Vis
The V-1200 is designed for routine, daily, quality control requirements, in-process control and teaching laboratories.
  • Pantalla LCD (128×64 P)
  • Puede guardar un total de 200 resultados y 200 curvas estándar
  • Descarga de datos a PC mediante una interfaz USB
Información de suministro: Supplied with four optical glass cells, four-position cell changer, power cable with UK and EU plug and dust cover.