VWR®, Casein
Proveedor: VWR
VWR®
22544.292EA 123 EUR
22544.292
VWR®, Casein
Proteínas y Péptidos
Proteinas (sobre producto anhidro): Min. 92,5 %
Acidez libre: Max. 1,0%
Grasas: Max. 2,5 %
Residuo de ignición (SO₄): Max. 2,75 %
Agua: Max. 12 %