VWR®, Bovine serum albumin (BSA), Cohn fraction V
Proveedor: VWR
VWR®
422371XEA 454 EUR
422371X
VWR®, Bovine serum albumin (BSA), Cohn fraction V
Proteínas y Péptidos
Albúmina de fracción V de Cohn producida por fraccionamiento de etanol en frío con un uso mínimo de sustancias químicas. Los ácidos grasos y los residuos de ácido siálico natural se conservan en esta BSA.