Microjeringa para volumen muy reducido
Proveedor: VWR, part of Avantor
VWR®
549-0198EA 43.3 EUR
549-0198 549-0197
Microjeringa para volumen muy reducido
Jeringas Jeringas para cromatografía
Microjeringa con aguja fija para análisis GC de alta sensibilidad y volumen muy reducido.
  • Sin espacios muertos entre el émbolo y la aguja
  • Aguja fija con corte mediante lancetas para obtener una penetración perfecta de la membrana
La longitud que se muestra en la tabla de pedidos es la longitud de la aguja.