Esta buscando: Butirómetros
15  results were found
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: GERBER FUNKE DR N.
Descripción: According to Roeder´s weighing method.
Proveedor: GERBER FUNKE DR N.
Descripción: According to Roeder´s weighing method.
Proveedor: GERBER FUNKE DR N.
Descripción: According to Koehler´s measuring method.
Promoción
Proveedor: GERBER FUNKE DR N.
Descripción: Borosilicate glass.
Proveedor: GERBER FUNKE DR N.
Descripción: According to Teichert`s method.
Numero del catalogo: (614-0097)
Proveedor: GERBER FUNKE DR N.
Descripción: According to Sichler`s method, with rounded scale.
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: GERBER FUNKE DR N.
Descripción: For drinking vat milk, frosted rear scale wall, error tolerance 0,025%.
Proveedor: GERBER FUNKE DR N.
Descripción: According to Kehe`s method.
Numero del catalogo: (614-0134)
Proveedor: GERBER FUNKE DR N.
Descripción: Weighing method.
UOM: 1 * 10 UN
Numero del catalogo: (614-0105)
Proveedor: GERBER FUNKE DR N.
Descripción: Measuring method, for ice cream.
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (614-0136)
Proveedor: GERBER FUNKE DR N.
Descripción: For determining free fat content in milk and cream.
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (614-0135)
Proveedor: GERBER FUNKE DR N.
Descripción: According to Roeder´s weighing method.
UOM: 1 * 10 UN
Numero del catalogo: (614-0100)
Proveedor: GERBER FUNKE DR N.
Descripción: According to Siegfeld´s method.
UOM: 1 * 10 UN
Numero del catalogo: (614-0132)
Proveedor: GERBER FUNKE DR N.
Descripción: Butyrometer for butter, Roeder´s, 0 - 70 - 90 % : 0,5
UOM: 1 * 10 UN
Proveedor: Gerber Instruments AG
Descripción: DURAN®, borosilicate glass.
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom