Esta buscando: Mangas para juntas
14  results were found
SearchResultCount:"14"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: VWR Collection
Descripción: PTFE, 0,05 mm de grosor.
Proveedor: VWR Collection
Descripción: PTFE, con mango.
Proveedor: Bohlender
Descripción: PTFE.
Proveedor: Bohlender
Descripción: Reusable sleevesmade of PTFE, with gripping ring and sealing rings on the outside.
Proveedor: Bohlender
Descripción: Manguitos esmerilados esféricos, hechos de PTFE, con anillos de agarre y anillos de sellado en el exterior; junta adecuada para alto vacío. Diseño rob...
Proveedor: SciLabware
Descripción: Tapered sleeves, made of PTFE, for grease free and high vacuum seals using ground glass joints.
Proveedor: COWIE
Descripción: Made of PTFE, grease-free, high vacuum full length rigid sleeves for standard glass joints, with substantial shoulder for ease of handling and repeate...
Proveedor: SciLabware
Descripción: Sleeves, PTFE, for conical ground joints.
Proveedor: COWIE
Descripción: Thin wall joint sleeves, made of PFTE, are inserted between standard taper ground glass joints to eliminate the use of grease and prevent sticking.
Numero del catalogo: (BRND51422)
Proveedor: Brand
Descripción: PTFE, 0,05 mm thick.
UOM: 1 * 10 UN
Proveedor: KARTELL
Descripción: PTFE.
Proveedor: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Descripción: Disposable sleeves for ground joints and stoppers, prevent the ground joints from sticking together.
Proveedor: LENZ, E. (Lenz Laborglas GmbH & CO.KG)
Descripción: Disposable ground joint sleeves. thin walled, made of PTFE.
Proveedor: LENZ, E. (Lenz Laborglas GmbH & CO.KG)
Descripción: Sleeves, made of PTFE. For fitting onto standard ground cones.
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 14 of 14
no targeter for Bottom