¿Quiere conectarse de nuevo?
  • filtro
    • En Stock (33)
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Esta buscando:
Cubetas para hielo
7  results were found
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/22/18989422.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
  Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Polyurethane foam.
Numero del catalogo: (BCISBCS-115-25PL)
Proveedor:  BIOCISION, LLC
Descripción:   Ethylene vinyl acetate (EVA) foam
UOM:  1 * 1 UN
Últimas unidades de este producto. Vendido solo hasta fin de existencias. Encontrara alternativas disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerados anteriormente. Si necesita ayuda adicional, por favor llame a Servicio al cliente de VWR 902 222 897
Proveedor:  Corning Life Science
Descripción:   Ethylene vinyl acetate (EVA) foam
Proveedor:  Bel-Art
Descripción:   Ice pan, Mini, with lid, Magic Touch™, Urethane, Capacidad: 1 l, Color: azul, An×F×Al: 183×183×135 mm
Proveedor:  Bel-Art
Descripción:   Polímero coloreado
Numero del catalogo: (BELAM188484101)
Proveedor:  Bel-Art
Descripción:   These pans are ideal for ice and water baths as well as general organization and transport of samples.
UOM:  1 * 1 UN
Últimas unidades de este producto. Vendido solo hasta fin de existencias. Encontrara alternativas disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerados anteriormente. Si necesita ayuda adicional, por favor llame a Servicio al cliente de VWR 902 222 897
Proveedor:  KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Descripción:   Extremely good isolated ice bath made of double-walled polystyrene. The hollow is foamed in the inside for a better temperature isolation. Due to it a...
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 7  de 7