¿Quiere conectarse de nuevo?
  • filtro
    • En Stock (11)
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Grasas
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/89/18989489.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"15"
  Vista lista Vista galería Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Numero del catalogo: (1.07746.0100)
Proveedor:  Merck
Descripción:   Grease, silicone, density: 1 g/cm3 (20 °C), flash point >300 °C
UOM:  1 * 100 g
Numero del catalogo: (6674.0050)
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   Grasa de silicona TECHNICAL
UOM:  1 * 50 g
Numero del catalogo: (24513.141)
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   Hidrocarburos + lanolina
UOM:  1 * 25 g
Proveedor:  M & I MATERIALS LTD
Descripción:   These Apiezon greases are hydrocarbon based, silicone-free and highly resistant to creep, the undesirable phenomenon associated with silicone-based pr...
Numero del catalogo: (44224.KT)
Proveedor:  Alfa Aesar
Descripción:   High-vacuum grease is used as an anti-seize grease in ground glass joints and to lubricate synthetic and silicone rubber gaskets. Also used to lubrica...
UOM:  1 * 1 UN
Numero del catalogo: (HETT4051)
Proveedor:  Hettich
Descripción:   Lubricating grease for rotor trunnions
UOM:  1 * 1 UN
Numero del catalogo: (291-0039)
Proveedor:  DOW CORNING
Descripción:   Utilizable a temperaturas entre -40 - +260 ºC.
UOM:  1 * 50 g
Proveedor:  DOW CORNING
Descripción:   This silicone-based clear translucent grey coloured compound is used as sealant and lubricant for vacuum systems.
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 15
  1  2  Siguiente
Una imagen y un compromiso renovados
Creado a partir de las funciones y los recursos que conoce, optimizado con la innovación de Avantor®. Nuestra nueva marca representa nuestra agilidad y capacidad para adaptarnos a las necesidades del cliente.
MÁS INFORMACIÓN COMPRAR