Esta buscando: Transiluminadores UV
7  results were found
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: VWR Collection
Descripción: All VWR® transilluminators slide out for easy access to provide very even illumination. Those for use with the VWR® Imager system also have variable i...
Numero del catalogo: (730-1488)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: The VWR® benchtop transilluminator for stand alone imaging systems is designed for ease of use.
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: Syngene (a division of the Synoptics group)
Descripción: UV Transilluminator, Syngene, GX-2020M-E, Longitud de onda: 302 nm, Tamaño de filtro: 200×200 mm
Numero del catalogo: (733-2310)
Proveedor: Syngene (a division of the Synoptics group)
Descripción: UV Transilluminator, Syngene, GE-2020M-E, Longitud de onda: 302 nm, Tamaño de filtro: 200×200 mm
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Descripción: Todos los transiluminadores de sobremesa son compactos y ligeros y ofrecen una alternativa económica a los transiluminadores de la serie High Performa...
Proveedor: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Descripción: Estos transiluminadores UV de alto rendimiento, con cuatro tubos de 25 W, proporcionan 100 W de iluminación UV uniforme y de alta intensidad...
Numero del catalogo: (UVPA38-0325-01)
Proveedor: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Descripción: UV Transilluminator
UOM: 1 * 1 UN
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom