¿Quiere conectarse de nuevo?
  • Criteria
    • In Stock (3)
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Esta buscando: "agitadores-de-varilla-mecanicos"
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
  Vista lista Vista galería Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Proveedor:  IKA
Descripción:   Diseño resistente, extraplano y ergonómico, con pantalla digital.
UOM:  1 * 1 UN
Proveedor:  IKA
Descripción:   Powerful, mechanically controlled laboratory stirrer, designed for highly viscous applications for quantities up to 80 l. Units have a robust, ergonom...
Proveedor:  IKA
Descripción:   Extremely powerful, mechanically controlled laboratory stirrer designed for highly viscous applications for quantities up to 200 l. Unit has a robust,...
Proveedor:  IKA
Descripción:   Powerful, mechanically controlled agitators for intensive mixing with approval for use in Ex-Zone 1 (2G), temperature class T3 acc. to the ATEX 95 dir...
Proveedor:  BARLOWORLD (STUART SCIENTIFIC)
Descripción:   Range of quiet running overhead stirrers to meet all laboratory requirements.
Numero del catalogo: (441-1101)
Proveedor:  HEIDOLPH
Descripción:   Agitador de varilla para requisitos básicos; la unidad posee amplios diales de control y prácticos ajustes analógicos de velocidad. El eje admite elem...
UOM:  1 * 1 UN
Proveedor:  WITEG LABORTECHNIK GMBH
Descripción:   General purpose basic laboratory overhead stirrer, ideal for stirring low to medium viscosity materials. The analogue unit has a chrome-plated stainle...
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 7  de 7