¿Quiere conectarse de nuevo?
  • filtro
    • En Stock (14)
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Agitadores de varilla, electrónicos
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"11"
  Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Agitadores de laboratorio ideales para tareas sencillas de agitación, adecuados para cantidades de hasta 25 l (VOS 40 digital), o para tareas de ...
Numero del catalogo: (441-0017)
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Agitador silencioso y económico adecuado para procesos sencillos en el laboratorio, como el procesamiento de fluidos que desarrollan cambios bruscos d...
UOM:  1 * 1 UN
Últimas unidades de este producto. Vendido solo hasta fin de existencias. Encontrara alternativas disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerados anteriormente. Si necesita ayuda adicional, por favor llame a Servicio al cliente de VWR 902 222 897
Proveedor:  IKA LTD
Descripción:   Laboratory stirrers designed for simple stirring tasks for quantities up to 15 or 25 l (EUROSTAR 20 digital and EUROSTAR 40 digital), or for intensive...
Proveedor:  IKA
Descripción:   Powerful laboratory stirrers for quantities up to 40 or 100 l (H₂O). Units automatically adjust the speed through microprocessor controlled technology...
Proveedor:  IKA
Descripción:   This overhead stirrer is ideal for special applications. Combining high performance with excellence, the units require minimum space.
UOM:  1 * 1 UN
Proveedor:  IKA
Descripción:   Extremely powerful laboratory stirrers for highly viscous applications and intensive mixing of quantities up to 100 l (H₂O). Units automatically adjus...
Proveedor:  VELP SCIENTIFIC
Descripción:   Range of overhead stirrers with electronic adjustment that are equipped with advanced safety systems.
Proveedor:  HEIDOLPH
Descripción:   Powerful electronic stirrers that feature a smooth start operation which prevents spills and splashing media. The speed ramps up slowly until set spee...
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 11
  1  2  Siguiente 
Una imagen y un compromiso renovados
Creado a partir de las funciones y los recursos que conoce, optimizado con la innovación de Avantor®. Nuestra nueva marca representa nuestra agilidad y capacidad para adaptarnos a las necesidades del cliente.
MÁS INFORMACIÓN COMPRAR