Esta buscando: Estéril
24  results were found
SearchResultCount:"24"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Numero del catalogo: (115-1724)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Duraderas, fabricadas con poliéster de doble tejido con bordes troquelados, ISO clase 4, lavados en sala limpia para minimizar la contaminación por pa...
UOM: 1 * 300 UN
Numero del catalogo: (115-0033)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: These cleanroom wipes are made of polyester and cellulose.
UOM: 1 * 100 UN
Proveedor: CONTEC
Descripción: These non pyrogenic LE wipes are the first sterile non woven wiping products designed for the pharmaceutical, medical device and biotech industries. M...
Proveedor: CONTEC
Descripción: 100% no-run interlock knit polyester wipes with sealed edges.
Proveedor: CONTEC
Descripción: Mezcla de poliéster/celulosa no tejida hidroentrelazada. Ideales para la limpieza de productos antes de su introducción en salas limpias.
Proveedor: CONTEC
Descripción: Cleanroom wipe, dry, sterile, Quiltec® I, Poliéster, blanco, Sala limpia, clase: 100/ISO 5, l×a: 305×305 mm, 25 wipes/bag, 20 bags/case
Numero del catalogo: (115-0439)
Proveedor: CONTEC
Descripción: 100% no-run interlock knit polyester wipes with sealed edges and increased sorbency.
UOM: 1 * 100 UN
Proveedor: CONTEC
Descripción: These wipes are manufactured from high quality 100% knitted polyester fabric with sealed edges. The polyester fabric offers the widest range of solven...
Numero del catalogo: (115-1283)
Proveedor: Texwipe
Descripción: SterileWipe™ AS 10 es una toallita de poliéster 100% de filamento continuo, con una construcción de doble tejido de dos capas que ofrece gran absorció...
UOM: 1 * 100 UN
Proveedor: Texwipe
Descripción: SterileWipe™ LP is a 100% continuous-filament cut edge polyester wipe that is low in particle generation and extractable levels. It provides excellent...
Proveedor: Texwipe
Descripción: Sterile TexTra™ es una toallita de poliéster 100% de filamento continuo con una construcción de doble tejido y un pliegue que ofrece una gran capacida...
Numero del catalogo: (TEXWTX3410)
Proveedor: Texwipe
Descripción: This non woven 55% cellulose/45% polyester blend wipe is an excellent general-purpose sterile wipe in areas where economy and cleanliness are of criti...
UOM: 1 * 1.500 UN
Proveedor: Texwipe
Descripción: SterileWipe™ HS II is a non woven cellulose/polyester-blend wipe offering both durability and absorbency. It is an excellent general purpose sterile w...
Proveedor: Texwipe
Descripción: Revolve™ sustainable wipes are made for the cleanroom industry and are composed of 100% upcycled polyester material with a sealed edge, processed on T...
Sustainable Materials
Waste Reducing
Numero del catalogo: (TEXWSTX624)
Proveedor: Texwipe
Descripción: VersaWipe® is made from 45% polyester / 55% cellulose non woven material with a cut edge. Ideal for spill control, cleaning, and solution application.
UOM: 1 * 2.500 UN
Proveedor: Texwipe
Descripción: SterileWipe™ LP 10 is a 100% continuous-filament polyester wipe with thermally sealed borders that have been designed to control particle and fiber co...
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 16 of 24
no targeter for Bottom